Przejdź do
1.93643
Trójwodny octan sodu
greener alternative
EMPLURA®
Synonim(y):
Sodium acetate trihydrate, Acetic acid sodium salt trihydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COONa · 3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.08
UNSPSC Code:
12352302
Beilstein/REAXYS Number:
3732037
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
EMPLURA®
Quality Segment
autoignition temp.
1112 °F
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
greener alternative category
storage temp.
room temp
SMILES string
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI key
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belong to one of the four categories of greener alternatives. Sodium acetate trihydrate supports sustainable technologies as an eco-friendly phase change material for thermal energy storage, offering efficient heat retention and release while reducing energy waste and promoting cleaner energy solutions.Click here for more information.
Other Notes
Substrat enzymatyczny dla kinazy octanowej (EC 2.7.2.1)
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trójwodny octan sodu
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c