Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CaCl2 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.01
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Grade:
laboratory grade
Form:
solid
Solubility:
water: 745 g/L at at 20 °C (anhydrous)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
laboratory grade
Quality Level
vapor pressure
0.01 hPa ( at 20 °C)
product line
EMPLURA®
form
solid
pH
4.5-9.2 (at 20 °C, 50 g/L)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 745 g/L at at 20 °C (anhydrous)
density
1.85 g/cm3 at at 20 °C
storage temp.
room temp
SMILES string
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI key
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Application
<ul>
<li><strong>Zrozumienie interakcji rdzeń-powłoka w makrokapsułkach organicznych materiałów zmieniających fazę i powłoki polisacharydowej: </strong>Bada właściwości termiczne i integralność strukturalną materiałów zmieniających fazę zamkniętych w powłokach polisacharydowych, wykorzystując dwuwodny chlorek baru do testowania stabilności w zastosowaniach związanych z magazynowaniem energii (Reddy VJ et al, 2022).</li>
<li><strong>Synteza nowego monofilamentowego bioabsorbowalnego szwu do zastosowań biomedycznych:</strong> Koncentruje się na opracowaniu bioabsorbowalnego materiału szewnego wzmocnionego dwuwodnym chlorkiem baru, który poprawia właściwości mechaniczne i użyteczność w procedurach chirurgicznych, przyczyniając się do rozwoju materiałów medycznych (de la Harpe KM et al., 2022).</li>
</ul>
<li><strong>Zrozumienie interakcji rdzeń-powłoka w makrokapsułkach organicznych materiałów zmieniających fazę i powłoki polisacharydowej: </strong>Bada właściwości termiczne i integralność strukturalną materiałów zmieniających fazę zamkniętych w powłokach polisacharydowych, wykorzystując dwuwodny chlorek baru do testowania stabilności w zastosowaniach związanych z magazynowaniem energii (Reddy VJ et al, 2022).</li>
<li><strong>Synteza nowego monofilamentowego bioabsorbowalnego szwu do zastosowań biomedycznych:</strong> Koncentruje się na opracowaniu bioabsorbowalnego materiału szewnego wzmocnionego dwuwodnym chlorkiem baru, który poprawia właściwości mechaniczne i użyteczność w procedurach chirurgicznych, przyczyniając się do rozwoju materiałów medycznych (de la Harpe KM et al., 2022).</li>
</ul>
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dwuwodny chlorek wapnia
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c