Przejdź do
1.93611
Węglan sodu
anhydrous, for analysis EMPLURA®
Synonim(y):
Sodium carbonate, Calcined soda, Carbonic acid disodium salt, Soda ash
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Na2CO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.99
UNSPSC Code:
12352302
Beilstein/REAXYS Number:
4154566
MDL number:
Grade:
anhydrous
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
anhydrous
Quality Segment
mp
851 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI key
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Biochem/physiol Actions
Składnik buforowy, może być stosowany do usuwania białek błon obwodowych.
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Węglan sodu
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c