Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<18 mmHg ( 20 °C), 3 mmHg ( 37 °C)
product line
EMPLURA®
form
flakes
mp
318 °C (lit.)
storage temp.
20-25°C
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wodorotlenek sodu
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials