Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
40.00
UNSPSC Code:
12352305
MDL number:
Assay:
99%
Form:
pellets, solid
Grade:
laboratory grade
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
laboratory grade
Quality Segment
vapor density
>1 (vs air)
vapor pressure
<18 mmHg ( 20 °C), 3 mmHg ( 37 °C)
product line
EMPLURA®
assay
99%
form
pellets, solid
pH
>14 (20 °C, 100 g/L)
bp
1,390 °C/1,013 hPa
mp
318 °C (lit.)
solubility
water: 1,090 g/L at 20 °C
density
2.13 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
20-25°C
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Packaging
1.93502.0521: 500G, Minimalna ilość zamówienia: 20
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wodorotlenek sodu
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials