Przejdź do
1.93418
Dwuwodny kwas szczawiowy
EMPLURA®
Synonim(y):
Oxalic acid dihydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(COOH)2 · 2 H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.07
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
EMPLURA®
Quality Segment
storage temp.
room temp
SMILES string
[O+H3].[O+H3].[O-]C(=O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
InChI key
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Packaging
1.93418.0521: 500 g, Minimalna ilość zamówienia: 20
1.93418.5021: 5 kg, Minimalna ilość zamówienia: 4
1.93418.9051: 50 kg, Minimalna ilość zamówienia: 1
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dwuwodny kwas szczawiowy
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1