Przejdź do
1.93415
Kwas mrówkowy
greener alternative
98-100%, EMPLURA®
Synonim(y):
Formic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HCOOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
46.03
UNSPSC Code:
12352106
Beilstein/REAXYS Number:
1209246
MDL number:
Assay:
98-100%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
1.6 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
44.8 mmHg ( 20 °C)
product line
EMPLURA®
assay
98-100%
autoignition temp.
1004 °F
expl. lim.
57 %
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
refractive index
n20/D 1.370 (lit.)
bp
100-101 °C (lit.)
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
density
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
storage temp.
room temp
SMILES string
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChI key
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalysis. Click here for more information.
Packaging
1.93415.0521: 500 ml, minimalna ilość zamówienia: 20
1.93415.9026: 25 L, Minimalna ilość zamówienia: 1
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas mrówkowy
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
116.6 °F
flash_point_c
47 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-18-6
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)