Przejdź do
1.93408
Nadtlenek wodoru
50%, EMPLURA®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352106
Concentration:
50%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
EMPLURA®
Quality Segment
concentration
50%
storage temp.
20-25°C
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c