Przejdź do
1.93407
Nadtlenek wodoru
EMPLURA®
Synonim(y):
Hydrogen peroxide solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
H2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
34.01
UNSPSC Code:
12352304
Beilstein/REAXYS Number:
3587191
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
23.3 mmHg ( 30 °C)
Quality Level
product line
EMPLURA®
storage temp.
20-25°C
SMILES string
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChI key
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Packaging
1.93407.0521: 500ML, Minimalna ilość zamówienia: 12
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nadtlenek wodoru
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c