Przejdź do
1.93311
Sorbinian potasu
for analysis EMPARTA®
Synonim(y):
Potassium sorbate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7KO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.22
UNSPSC Code:
12352107
MDL number:
Grade:
Laboratory Reagent
Form:
solid
Solubility:
water: soluble 1.95 g/L at at 20 °C
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Laboratory Reagent
Quality Segment
vapor pressure
<0.01 hPa ( at 20 °C)
form
solid
pH
7.75-7.77 ( at 20.1 °C, 68.2 °F)
mp
(Decomposes before melting)
solubility
water: soluble 1.95 g/L at at 20 °C
storage temp.
room temp
SMILES string
[K+].[O-]C(=O)\C=C\C=C\C
InChI
1S/C6H8O2.K/c1-2-3-4-5-6(7)8;/h2-5H,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/b3-2+,5-4+;
InChI key
CHHHXKFHOYLYRE-STWYSWDKSA-M
Packaging
1.93311.1021: 1 kg, Minimalna ilość zamówienia: 12
1.93311.5021: 5 kg, Minimalna ilość zamówienia: 4
Legal Information
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sorbinian potasu
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c