Przejdź do
1.93226
Czterowodny winian sodowo-potasowy
for analysis EMPARTA® ACS
Synonim(y):
Potassium sodium tartrate tetrahydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H4KNaO6 · 4H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.22
UNSPSC Code:
12352107
MDL number:
Grade:
ACS reagent
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
storage temp.
room temp
SMILES string
[K+].[Na+].[O-]C(=O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-].O.O.O.O
InChI
1S/C4H6O6.K.Na.4H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2/t1-,2-;;;;;;/m1....../s1
InChI key
VZOPRCCTKLAGPN-ZFJVMAEJSA-L
Packaging
1.93226.0521: 500 g, Minimalna ilość zamówienia: 1
1.93226.5021: 5 kg, Minimalna ilość zamówienia: 1
Legal Information
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Czterowodny winian sodowo-potasowy
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1