Przejdź do
1.93222
Wodorofosforan dwusodowy dwuwodny
for analysis EMPARTA®
Synonim(y):
di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate, sec-Sodium phosphate, Disodium hydrogen phosphate dihydrate, Disodium phosphate, Sodium phosphate dibasic dihydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Na2HPO4 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.99
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
EMPLURA®
storage temp.
room temp
InChI
1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
InChI key
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Packaging
1.93222.0521: 500G, Minimalna ilość zamówienia: 20
1.93222.5021: 5 kg, Minimalna ilość zamówienia: 1
Legal Information
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wodorofosforan dwusodowy dwuwodny
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c