Przejdź do
1.93219
Dwuwodny cytrynian sodu
for analysis EMPARTA® ACS
Synonim(y):
Sodium citrate tribasic dihydrate, Citric acid trisodium salt dihydrate, Trisodium citrate dihydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC(COONa)(CH2COONa)2 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.10
UNSPSC Code:
12161703
Beilstein/REAXYS Number:
6104939
MDL number:
Grade:
ACS reagent
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Level
mp
>300 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
InChI key
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Packaging
1.93219.0521: 500 g, Minimalna ilość zamówienia: 1
1.93219.5021: 5 kg, Minimalna ilość zamówienia: 1
Legal Information
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dwuwodny cytrynian sodu
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c