Przejdź do
1.93206
Chlorek sodu
for analysis EMPARTA®
Synonim(y):
Sodium chloride, Halite, NaCl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.44
UNSPSC Code:
12352302
Beilstein/REAXYS Number:
3534976
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
EMPARTA®
mp
801 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Packaging
1.93206.0521: 500G, Minimalna ilość zamówienia: 20
1.93206.5021: 5 kg, Minimalna ilość zamówienia: 1
1.93206.9051: 50 kg, Minimalna ilość zamówienia: 1
Legal Information
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorek sodu
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c