Przejdź do
1.93205
Fosforan potasu jednozasadowy
for analysis EMPARTA® ACS
Synonim(y):
Potassium phosphate monobasic, Potassium dihydrogen phosphate, prim.-Potassium phosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KH2PO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.09
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
eCl@ss:
38070209
Grade:
ACS reagent
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
product line
EMPARTA®
mp
252.6 °C (lit.)
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Packaging
1.93205.0521: 500G, Minimalna ilość zamówienia: 20
1.93205.5021: 5 kg, Minimalna ilość zamówienia: 1
1.93205.9051: 50 kg, Minimalna ilość zamówienia: 1
Legal Information
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fosforan potasu jednozasadowy
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c