Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
MDL number:
UNSPSC Code:
12352305
Form:
pellets
Grade:
ACS reagent
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
ACS reagent
Quality Level
form
pellets
pH
(alkaline)
solubility
water: soluble
anion traces
chloride (Cl-): 0.010%, phosphate, phosphite (as PO43-): 0.0005%, sulfate (SO42-): 0.003%
cation traces
Ca: 0.0050%, Fe: 0.010%, Mg: 0.0020%, N: 0.001%, Na: 0.20%, Ni: 0.0010%, heavy metals (as Ag): 0.001%
storage temp.
20-25°C
SMILES string
[OH-].[K+]
InChI
InChI=1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Packaging
1.93103.0521: 500 kg, Minimalna ilość zamówienia: 1
1.93103.5021: 5 kg, Minimalna ilość zamówienia: 1
1.93103.9051: 50 kg, Minimalna ilość zamówienia: 1
Legal Information
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c