Przejdź do
1.93010
Kwas askorbinowy
for analysis EMPARTA® ACS
Synonim(y):
L-Ascorbic acid, L-Threoascorbic acid, Antiscorbutic factor, Vitamin C
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.12
UNSPSC Code:
12352205
Beilstein/REAXYS Number:
84272
MDL number:
Grade:
ACS reagent
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
mp
190-194 °C (dec.)
storage temp.
room temp
SMILES string
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
InChI key
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Packaging
1.93010.0121: 100 g, Minimalna ilość zamówienia: 20
1.93010.0521: 500 g, Minimalna ilość zamówienia: 20
1.93010.5021: 5 kg, Minimalna ilość zamówienia: 4
1.93010.9026: 25 kg, Minimalna ilość zamówienia: 1
Legal Information
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas askorbinowy
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c