Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Kwas solny, about 37%, for analysis EMPARTA® ACS
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
1.3 (vs air)
vapor pressure
3.23 psi ( 21.1 °C), 7.93 psi ( 37.7 °C)
product line
EMPARTA®
bp
>100 °C (lit.)
density
1.18 g/mL at 20 °C
storage temp.
20-25°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas solny
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c