Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mL | Przewidywany termin wysyłki19 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1110,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
(Streptomyces avidinii)
Quality Level
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze, protect from light
dilution
(ELISA (1:2000-1:5000)
Flow Cytometry (1:50-1:200)
Immunohistochemistry (1:50-1:200))
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Cytometria przepływowa (1:50-1:200)
Immunohistochemia (1:50-1:200)
Packaging
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source (Streptomyces avidinii) | biological source (Streptomyces avidinii) | biological source (Streptomyces avidinii) | biological source - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in wet ice | shipped in - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Cytiva RPN1231-2ML |
| dilution (ELISA (1:2000-1:5000) | dilution (Enzyme Immunoassay | dilution (Enzyme Immunoassay (1:10,000)) | dilution - |
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 189738-1ML | 04055977222029 |