This hose is compatible with most standard autotitrators but there is no guarantee that it will be compatible with the Mettler Toledo titrator TM50 and Compact G20S.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 255,00 zł 216,75 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116105
216,75 zł
Cena katalogowa255,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócproduct line
Titripur®
technique(s)
titration: suitable
hose L
80 cm
storage temp.
15-25°C
General description
(długość 80 cm) wraz z adapterem Titripur®
Legal Information
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| product line Titripur® | product line - | product line - | product line - |
| hose L 80 cm | hose L - | hose L - | hose L - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1880750001 | 04061838837493 |
-
Is it suitable for connection to a Mettler Toledo titrator TM50 and Compact G20S.