Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 162,00 zł | |
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 360,00 zł |
Informacje o tej pozycji
162,00 zł
Nazwa produktu
CombiMethanol, Solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents max. 0.01% H2O Aquastar®
vapor density
1.11 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
128 hPa ( 20 °C), 410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
product line
Aquastar®
form
liquid
autoignition temp.
725 °F
potency
5628 mg/kg LD50, oral (Rat), 17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
36 %
reaction suitability
reaction type: volumetric
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable, titration: suitable
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
kinematic viscosity
0.54-0.59 cSt(20 °C)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
transition temp
flash point 9.7 °C
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reaction type: volumetric | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| technique(s) Karl-Fischer titration: suitable | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable |
| format single component solution | format neat | format neat | format neat |
| mp −98 °C (lit.) | mp −98 °C (lit.) | mp −98 °C (lit.) | mp −98 °C (lit.) |
| potency 5628 mg/kg LD50, oral (Rat), 17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit) | potency - | potency 5628 mg/kg LD50, oral (Rat), 17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit) | potency 5628 mg/kg LD50, oral (Rat), 17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit) |
| bp 64.7 °C (lit.) | bp 64.7 °C (lit.) | bp 64.7 °C (lit.) | bp 64.7 °C (lit.) |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Protokoły
Accurately measure the moisture content in ethanolamine (HOCH₂CH₂NH₂) through Karl Fischer titration, using both volumetric or coulometric methods.
Summary application report for analysis of moisture in Perchloric acid 0.1 mol/L in acetic acid
Karl Fischer titration offers accurate water content determination in hemp samples compared to the loss on drying method.
Produkty
Metody obejmujące ekstrakcję wewnętrzną, ekstrakcję zewnętrzną i piec Karla Fischera zapewniają dokładne oznaczanie zawartości wody poprzez miareczkowanie.
Powiązane treści
Miareczkowanie Karla Fischera określa zawartość wody w surowcach i produktach, co jest szeroko stosowaną metodą analityczną.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1880091000 | 04027269004781 |
| 1880092500 | 04022536906560 |