Przejdź do
1.88001
Aquastar® CombiTitrant 1
one component titrant for volumetric Karl Fischer titration, 1 ml ≙ ca. 1 mg H₂O, Aquastar®
Synonim(y):
Karl Fischer
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
810,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
851,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.21
810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
CombiTitrant 1,
product line
Aquastar®
Quality Segment
form
liquid
shelf life
36 mo. (from manufacture date)
reaction suitability
reaction type: volumetric
concentration
1 mg/mL
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable, titration: suitable
color
red-brown
format
single component solution
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
Application
1880011045 is packaged in GL45 glass bottle.
AQUASTAR®
Packaging
SKU-pack size numbers ending with a "3" are SmartChemicals with an RFID tag on the label for seamless data transfer to the instrument, e.g. xxxxxx1003 or xxxxxxx 4003. More information on www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Analysis Note
Expiration dateExp 36 months from mfg dateColorRed-brownDensity at 20°C1.065-1.085g/cm3Efficiency factor (mg water per mL)1.0 minFormLiquid
Legal Information
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.88002
reaction suitability
reaction type: volumetric
reaction suitability
reaction type: volumetric
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
format
single component solution
format
single component solution
concentration
1 mg/mL
concentration
2 mg/mL
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
shelf life
36 mo. (from manufacture date)
shelf life
36 mo. (from manufacture date)
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Thyroid
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
693-98-1
CAS No.
288-32-4 + 693-98-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Metody obejmujące ekstrakcję wewnętrzną, ekstrakcję zewnętrzną i piec Karla Fischera zapewniają dokładne oznaczanie zawartości wody poprzez miareczkowanie.
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
188001100304054839705977
188001100004022536761725
188001104504061839400146
188001104304054839742507