Przejdź do
18-152
Streptawidyna, koniugat HRP
1 mg Streptavidin, HRP conjugate for ELISA, Western Blotting, ICC & IHC.
Synonim(y):
odczynnik wykrywający
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1140,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32160405
1140,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
Application
Streptavidin, horseradish peroxidase (HRP) conjugate has been used in:
  • cell-based enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
  • sandwich ELISA
  • microneutralization assay
Biochem/physiol Actions
Streptavidin antibody, covalently bound to horseradish peroxidase (HRP) is used in enzyme-linked detection methods. The conjugated enzyme catalyzes the breakdown of certain substrates, leading to signal generation.
Physical form
0.05M HEPES, 0.1M Na2SO4, pH6.8, preservative.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
18-160WBULP-100MLWBULP-20ML
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, dot blot: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
dot blot: suitable, immunoblotting: suitable, western blot (chemiluminescent): suitable
technique(s)
dot blot: suitable, immunoblotting: suitable, western blot (chemiluminescent): suitable
form
liquid
form
solid
form
-
form
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
300
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Streptawidyna, koniugat HRP
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
18-15204053252516054