Przejdź do
178196
α1-antychymotrypsyna, ludzkie osocze
Acute-phase protein present at ~45 mg/100 ml in plasma.
Synonim(y):
α₁-Achy, α₁-1X, α₁-1X-Glikoproteina
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
696,00 zł
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3840,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze
696,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
solid
specific activity
≥85%, pH 7.4, 25 °C (using Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-pNA as substrate, inhibition of cathepsin G)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
solubility
aqueous buffer: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Acute-phase protein present at 45 mg/100 ml in plasma. Specific inhibitor of chymotrypsin-like serine proteinases.
Acute-phase protein present at ~45 mg/100 ml in plasma. Specific inhibitor of chymotrypsin-like serine proteinases. Molecular weight ranges from 65,000-68,000 daltons.
M.W. 65,000-68,000.
Biochem/physiol Actions
Reversible: no
Cell permeable: no
Primary Target
Chymotrypsin-like serine proteases
Product does not compete with ATP.
Physical form
Lyophilized from 150 mM NaCl, 20 mM Tris-HCl, pH 7.4.
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for at up to 6 months at -20°C.
Please refer to vial label for lot-specific volume prior to lyophilization.
Prepared from plasma that has been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV.
Other Notes
Desrochers, P.E., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 5005.
Rayford, A., et al. 1992. J.Neurochem.58, 88.
Travis, J., et al. 1978. Biochemistry17, 5651.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
178251178221441251
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
solid
form
solid
form
solid
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
aqueous buffer: soluble
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
aqueous buffer: soluble
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
178196-1MG04055977223064
178196-100UG04055977223071