Przejdź do
176872
Enzym konwertujący angiotensynę-2, His-Tag®, ludzki, rekombinowany, komórki NSO
Synonim(y):
Homolog ACE, ACEH, ACE-2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 μg
Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2560,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Specific activity:
≥0.8 units/μg protein
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in NSO cells
2560,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in NSO cells
Quality Level
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
liquid
specific activity
≥0.8 units/μg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
impurities
≤1.0 EU/μg Endotoxins (EU/μg ACE-2)
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Rekombinowana ludzka ektodomena ACE-2 (aminokwasy 1-740) połączona na C-końcu z sekwencją His-Tag i wyrażana w komórkach NSO. ACE-2 rozszczepia angiotensyny I i II jako karboksypeptydaza i odgrywa ważną rolę w regulacji funkcji układu sercowo-naczyniowego i nerek. Natywna ACE-2 jest integralną metaloproteazą cynkowo-błonową, której aktywność jest hamowana przez EDTA. Przy użyciu SDS-PAGE, pozorna masa cząsteczkowa glikozylowanego białka wynosi ~120 kDa w warunkach redukujących lub nieredukujących.
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-70°C).
Other Notes
Jedna jednostka jest zdefiniowana jako ilość enzymu, która rozszczepi 1 nmol MCA-YVADAPK(DNP)-OH na minutę w temperaturze 25°C, pH 7,5.
Tikellis, C., et al. 2003. Hypertension41, 390.
Tipnis, S.R., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 33238.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
HIS TAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAE0075PF037SAE0064
specific activity
≥0.8 units/μg protein
specific activity
≥10 U/mg
specific activity
-
specific activity
≥1000000 U/mg
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
liquid
form
lyophilized powder
form
liquid
form
lyophilized powder
recombinant
expressed in NSO cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in mouse cell line
recombinant
expressed in HEK 293 cells
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
-
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
176872-10UG04055977222999