Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.52
eCl@ss:
32160702
Clone:
monoclonal
Species reactivity:
human, vertebrates, plant
Application:
ChIP, IP, WB
Citations:
1
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
culture supernatant
clone
monoclonal
species reactivity
human, vertebrates, plant
manufacturer/tradename
ChIPAb+, Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
General description
Wszystkie przeciwciała ChIPAb+ są indywidualnie walidowane pod kątem wytrącania chromatyny, w każdej partii, za każdym razem. Każdy zestaw przeciwciał ChIPAb+ zawiera startery kontrolne (testowane co partię za pomocą qPCR) w celu biologicznej walidacji wyników IP w kontekście specyficznym dla locus. Protokół qPCR i sekwencje starterów są dostarczane, umożliwiając badaczom walidację protokołów ChIP przy użyciu naszego przeciwciała w kontekście chromatyny. Każdy zestaw zawiera również ujemne przeciwciało kontrolne, aby zapewnić specyficzność reakcji ChIP.
Zestaw ChIPAb+ Trimethyl-Histone H4 (Lys20) zawiera przeciwciało Anti-trimethyl-Histone H4 (Lys20), supernatant kontroli ujemnej i startery qPCR, które amplifikują region 110 bp w promotorze genu ludzkiejβ-globiny. Przeciwciała trimetylo-histonu H4 (Lys20) i kontroli ujemnej są dostarczane w skalowalnym rozmiarze reakcji "per ChIP" i mogą być stosowane do funkcjonalnej walidacji wytrącania chromatyny związanej z trimetylo-histonem H4 (Lys20).
Zestaw ChIPAb+ Trimethyl-Histone H4 (Lys20) zawiera przeciwciało Anti-trimethyl-Histone H4 (Lys20), supernatant kontroli ujemnej i startery qPCR, które amplifikują region 110 bp w promotorze genu ludzkiejβ-globiny. Przeciwciała trimetylo-histonu H4 (Lys20) i kontroli ujemnej są dostarczane w skalowalnym rozmiarze reakcji "per ChIP" i mogą być stosowane do funkcjonalnej walidacji wytrącania chromatyny związanej z trimetylo-histonem H4 (Lys20).
~11 kDa
Immunogen
Epitop: n.d. 18-22
Przeciwciało trimetylowe histonu H4 (Lys20) jest wytwarzane przeciwko syntetycznemu peptydowi odpowiadającemu aminokwasom 18-22 histonu H4. trimetylowany na lizynie 20.
Application
Immunoprecypitacja chromatyny:
Sonikowaną chromatynę przygotowaną z komórek HeLa (2 X106 równoważników komórek na IP) poddano immunoprecypitacji chromatyny przy użyciu 10 μL supernatantu kontroli negatywnej lub przeciwciała przeciw trimetylohistonowi H4 (Lys20) i zestawu Magna ChIP A (nr części 17-610). Pomyślna immunoprecypitacja fragmentów DNA związanych z trimetylohistonem H4 (Lys20) została zweryfikowana za pomocą qPCR przy użyciu Primerów ChIP β-globiny w porównaniu z Primerami kontrolnymi odpowiadającymi promotorowi GAPDH (patrz rysunki). Dane są przedstawione jako procentowy wkład każdej próbki IP w stosunku do chromatyny wejściowej, z immunoprecypitowanym DNA z supernatantu kontroli ujemnej pokazanym jako (-) i trimetylowym histonem H4 (Lys20) pokazanym jako (+).
Szczegółowe informacje dotyczące eksperymentu można znaleźć w protokole EZ-Magna ChIP A (nr kat. 17-408) lub EZ-ChIP (nr kat. 17-371).
Analiza Western Blot:
Ekstrakty kwasowe z komórek HeLa nietraktowanych lub wstępnie zaabsorbowanych 1 μM trimetylowanego (Lys20) peptydu histonu H4 (odpowiednio paski 1 i 2) były sondowane anty-trimetylo-Histon H4 (Lys20) (1:1,000) (patrz rysunki).
Analiza Dot Blot: Absurance Histone H3 Antibody Specificity Array (nr kat. 16-667) i Absurance Histone H2A, H2B, H4 Antibody Specificity Array (nr kat. 16-665), które zawierają peptydy histonowe z różnymi modyfikacjami, były sondowane za pomocą Cat. 04-079, Anti-trimethyl-Histone H4 (Lys20); rozcieńczenie 1:500. Białka były wizualizowane przy użyciu anty-króliczej IgG osła skoniugowanej z HRP i systemu detekcji chemiluminescencji.
Sonikowaną chromatynę przygotowaną z komórek HeLa (2 X106 równoważników komórek na IP) poddano immunoprecypitacji chromatyny przy użyciu 10 μL supernatantu kontroli negatywnej lub przeciwciała przeciw trimetylohistonowi H4 (Lys20) i zestawu Magna ChIP A (nr części 17-610). Pomyślna immunoprecypitacja fragmentów DNA związanych z trimetylohistonem H4 (Lys20) została zweryfikowana za pomocą qPCR przy użyciu Primerów ChIP β-globiny w porównaniu z Primerami kontrolnymi odpowiadającymi promotorowi GAPDH (patrz rysunki). Dane są przedstawione jako procentowy wkład każdej próbki IP w stosunku do chromatyny wejściowej, z immunoprecypitowanym DNA z supernatantu kontroli ujemnej pokazanym jako (-) i trimetylowym histonem H4 (Lys20) pokazanym jako (+).
Szczegółowe informacje dotyczące eksperymentu można znaleźć w protokole EZ-Magna ChIP A (nr kat. 17-408) lub EZ-ChIP (nr kat. 17-371).
Analiza Western Blot:
Ekstrakty kwasowe z komórek HeLa nietraktowanych lub wstępnie zaabsorbowanych 1 μM trimetylowanego (Lys20) peptydu histonu H4 (odpowiednio paski 1 i 2) były sondowane anty-trimetylo-Histon H4 (Lys20) (1:1,000) (patrz rysunki).
Analiza Dot Blot: Absurance Histone H3 Antibody Specificity Array (nr kat. 16-667) i Absurance Histone H2A, H2B, H4 Antibody Specificity Array (nr kat. 16-665), które zawierają peptydy histonowe z różnymi modyfikacjami, były sondowane za pomocą Cat. 04-079, Anti-trimethyl-Histone H4 (Lys20); rozcieńczenie 1:500. Białka były wizualizowane przy użyciu anty-króliczej IgG osła skoniugowanej z HRP i systemu detekcji chemiluminescencji.
Zestaw ChIPAb+ Trimethyl-Histone H4 (Lys20) -ChIP Validated Antibody & Primer Set zawiera przeciwciało i specyficzne kontrolne startery PCR.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Chromatin Biology
Histones
Chromatin Biology
Histones
Biochem/physiol Actions
Nie testowano na innych gatunkach. Sekwencja immunogenu jest identyczna u wielu gatunków zwierząt i roślin, więc spodziewana jest szeroka reaktywność krzyżowa.
Rozpoznaje histon H4, Mr 11 kDa
Packaging
10 testów w zestawie. Zalecane użycie: ~10 μL przeciwciała na immunoprecypitację chromatyny (w zależności od kontekstu biologicznego).
Physical form
Anty-trimetylo-histon H4 (Lys20) (królicza monoklonalna IgG). Jedna fiolka zawierająca 100 μl supernatantu hodowli komórkowej w 0,1% azydku sodu. Przechowywać w temperaturze -20°C.
Supernatant kontroli negatywnej. Jedna fiolka zawierająca 100 μL supernatantu hodowli komórkowej królika monoklonalnego w 0,1% azydku sodu. Przechowywać w temperaturze -20°C.
Primery ChIP B-Globin. Jedna fiolka zawierająca 75 μL po 5 μM każdego primera specyficznego dla ludzkiej β-globiny. Przechowywać w temperaturze -20°C.
FOR: AGG ACA GGT ACG GCT GTC ATC
REV: TTT ATG CCC AGC CCT GGC TC
Supernatant kontroli negatywnej. Jedna fiolka zawierająca 100 μL supernatantu hodowli komórkowej królika monoklonalnego w 0,1% azydku sodu. Przechowywać w temperaturze -20°C.
Primery ChIP B-Globin. Jedna fiolka zawierająca 75 μL po 5 μM każdego primera specyficznego dla ludzkiej β-globiny. Przechowywać w temperaturze -20°C.
FOR: AGG ACA GGT ACG GCT GTC ATC
REV: TTT ATG CCC AGC CCT GGC TC
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Zawiera przeciwciało królicze kontroli ujemnej i startery kontrolne specyficzne dla ludzkiego promotora β-globiny.
Zawiera przeciwciało królicze kontroli ujemnej i startery kontrolne specyficzne dla ludzkiego promotora β-globiny.
Chromatin Immunoprecipitation:
Sonicated chromatin prepared from HeLa cells (1 X 106 cell equivalents per IP) were subjected to chromatin immunoprecipitation using 10 µL of either a negative control supernatant, or Anti-Trimethyl-Histone H4 (Lys20) antibody and the Magna ChIP® A Kit (Cat. # 17-610).
Successful immunoprecipitation of trimethyl-histone H4 (Lys20)-associated DNA fragments was verified by qPCR using ChIP Primers B-Globin.
Please refer to the EZ-Magna ChIP A (Cat. # 17-408) or EZ-ChIP (Cat. # 17-371) protocol for experimental details.
Sonicated chromatin prepared from HeLa cells (1 X 106 cell equivalents per IP) were subjected to chromatin immunoprecipitation using 10 µL of either a negative control supernatant, or Anti-Trimethyl-Histone H4 (Lys20) antibody and the Magna ChIP® A Kit (Cat. # 17-610).
Successful immunoprecipitation of trimethyl-histone H4 (Lys20)-associated DNA fragments was verified by qPCR using ChIP Primers B-Globin.
Please refer to the EZ-Magna ChIP A (Cat. # 17-408) or EZ-ChIP (Cat. # 17-371) protocol for experimental details.
Legal Information
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| clone monoclonal | clone polyclonal | clone monoclonal | clone monoclonal |
| antibody form culture supernatant | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form culture supernatant | antibody form - |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| species reactivity human, vertebrates, plant | species reactivity human, vertebrates, plant | species reactivity human | species reactivity vertebrates, human |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1