Przejdź do
174010
Moduł lampy halogenowej
for use with SPECTROQUANT® Prove 100 (plus)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2830,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
SG.01
UNSPSC Code:
41116116
2830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
compatibility
for use with SPECTROQUANT® Prove 100 (plus)
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Prove 100 Spectroquant®
Application
  • Niespójna szerokopasmowa spektroskopia absorpcyjna ze wzmocnieniem wnęki do czułego pomiaru składników odżywczych i mikroalg...: W niniejszym badaniu zbadano zastosowanie modułów lamp halogenowych w niespójnej szerokopasmowej spektroskopii absorpcyjnej ze wzmocnieniem wnęki, demonstrując ich użyteczność w czułym wykrywaniu składników odżywczych i mikroalg. Badanie podkreśla znaczenie tych źródeł światła w zwiększaniu czułości i dokładności pomiarów analitycznych (Zhang et al., 2022).
  • Spektroskopia remisji fluorescencji zmian łuszczycowych i wpływ miejscowej terapii antraliną...: W artykule zbadano zastosowanie modułów lamp halogenowych w spektroskopii remisji fluorescencji do badania zmian łuszczycowych i oceny skuteczności miejscowej terapii antraliną. Wyniki sugerują znaczące zastosowania w badaniach medycznych i dermatologicznych, zapewniając wgląd w skuteczność leczenia i monitorowanie stanu skóry (Wollina et al., 2009).
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.09749ZEQ7UVLP0ZFA10UVA1
compatibility
for use with SPECTROQUANT® Prove 100 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Nova 30, for use with Spectroquant® Nova 60
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® EQ 7016
compatibility
for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IQ 7015
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Moduł lampy halogenowej