Przejdź do
1.73028
Prove 600 plus
photometric, 190-1100 nm, Spectroquant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
55 840,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
SE.11
UNSPSC Code:
41116104
55 840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
Spectroquant®
Quality Segment
packaging
pkg of 1 unit
measuring range
190-1100 nm
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
compatibility
for use with Spectroquant® (Reagents), for use with Spectroquant® (Test kits)
detection method
photometric (UV-Vis spectroscopy)
storage temp.
10-30°C
General description
Spectroquant Prove 600 plus to najlepszy wybór dla tych, którzy korzystają głównie z naszej szerokiej gamy zestawów testowych Spectroquant lub wykonują tylko pomiary UV/Vis. Spectroquant Prove 600 plus zapewnia wysoką jakość i doskonały stosunek ceny do jakości w codziennych analizach. Rodzina Spectroquant Prove plus to nasza seria najnowocześniejszych spektrofotometrów do łatwej analizy próbek wody, żywności i napojów oraz próbek środowiskowych. Wszystkie urządzenia Spectroquant Prove plus są wstępnie zaprogramowane dla ponad 200 zestawów testowych, a automatyczne rozpoznawanie kodów kreskowych zapewnia zastosowanie prawidłowych parametrów metody i rejestruje wszystkie istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji, dzięki czemu korzystanie z analitycznych zestawów testowych jest tak łatwe, jak nigdy dotąd. Spektrofotometr VIS Spectroquant® o szerokości pasma spektralnego 1,8 nm. Fotometry Spectroquant® Prove plus zostały zmodernizowane, podkreślając płynniejszą funkcjonalność z natychmiastową reakcją, bardziej czułym wyświetlaczem z szybszym przetwarzaniem i zwiększoną pojemnością pamięci.
Application
Fotometry Spectroquant® Prove plus znajdują zastosowanie w następujących dziedzinach
  • Testowanie ścieków
  • Testowanie wody pitnej
  • Badanie wody technologicznej
  • Badania środowiskowe (wody gruntowe, analiza gleby)
  • Testowanie żywności i napojów (metody browarnicze, kolory cukru, oznaczanie oleju, woda butelkowana itp.)
Features and Benefits
Zaprogramowane do bezproblemowej współpracy z ponad 150 zestawami testowymi Spectroquant®, fotometry Spectroquant® Prove plus są jednymi z najbardziej zaufanych do analizy.
  • Ulepszona funkcjonalność zapewniająca płynną obsługę i natychmiastową reakcję
  • Lepsza responsywność wyświetlacza i szybsze możliwości przetwarzania
  • Zwiększona pojemność pamięci, umożliwiająca przechowywanie do 7000 standardowych wyników pomiarów
  • Wydłużony okres gwarancji do 2 lat
  • Łatwy w użyciu i wstępnie zaprogramowany z predefiniowanymi odczynnikami
  • Mniejsze zużycie chemikaliów w porównaniu z tradycyjnymi metodami
  • Odpowiedni dla szerokiego zakresu pomiarowego każdego parametru (minimalizuje konieczność rozcieńczania)
  • Wstępnie zaprogramowany dla ponad 300 metod analizy
  • Rozmiar kuwety do 10 cm z Prove 600 plus dla pomiarów o wysokiej czułości
  • Obsługiwany przez urządzenie system AQA dla łatwego zapewnienia jakości
  • Automatyczne rozpoznawanie wielkości komórek dla testów komórkowych i odczynnikowych
  • Kod kreskowy Live ID dla wszystkich testów komórek i odczynników (w tym dane partii i daty ważności)
  • Do pomiaru różnych rozmiarów komórek nie jest wymagany adapter
  • Zestawy można wygodnie przechowywać w temperaturze pokojowej
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Photometric or turbidimetric determination subsequent to water extraction/fusion melting
Photometric determination of ammonium ions in drinking and surface water samples by indophenol blue method using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Photometric determination of ammonium ions in mineral fertilizer samples by indophenol blue method using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Wyświetl wszystkie protokoły
Produkty
Spectroquant® Iron Test - a suitable alternative to ICP or AAS for determination of iron in drinking water, mineral water, groundwater, and spring water.
Spectroquant® photometric test accurately quantifies low concentrations of PO4-P in natural waters.
Test fotometryczny Spectroquant® dokładnie określa ilościowo niskie stężenia PO4-P w wodach naturalnych.
Zobacz wszystkie artykuły
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
173028000104065269792437