Przejdź do
1.72571
Magnesium chloride hexahydrate
extra pure, for table water, FCC, E 511
Synonim(y):
Magnesium dichloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
229,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
450,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
MgCl2 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.30
EC Index Number:
232-094-6
E Number:
E511
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
229,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
reg. compliance
FCC
Quality Level
form
solid
pH
4.5-7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
117 °C (decomposition)
solubility
468.7 g/L
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI key
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
General description
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Application
Magnesium chloride hexahydrate with a low bromide level can be used to remineralize desalinated sea water to produce table water.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.018721.02367M7304
form
solid
form
crystalline, solid
form
solid
form
-
application(s)
pharma/biopharma processes
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-25°C
storage temp.
-
reg. compliance
FCC
reg. compliance
FCC
reg. compliance
-
reg. compliance
-
Quality Level
300
Quality Level
500
Quality Level
600
Quality Level
200
mp
117 °C (decomposition)
mp
117 °C (decomposition)
mp
117 °C (decomposition)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
172571902504022536914381
172571100004027269008048