Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H18N3O4S · Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
371.39
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
sterility
sterile
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
technique(s)
tissue culture: suitable
color
yellow
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C16H19N3O4S.Na/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,14-;/m1./s1
InChI key
KLOHDWPABZXLGI-YWUHCJSESA-M
General description
A β-lactam antibiotic that inhibits bacterial cell-wall synthesis. Sterilized by γ-irradiation. Potency: ≥ 845 µg/mg.
Antibiotic that kills bacteria by interfering with the terminal reaction in bacterial wall synthesis. Effective against gram-negative bacteria. Ampicillin is ineffective against Pseudomonas, Enterobacter, and indole-positive Proteus infections. Sterilized by γ-irradiation.
Biochem/physiol Actions
Potency (anhydrous): ≥845 µg/mg
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Reconstitute in 20 ml sterile H₂O to yield a final stock concentration of 10 mg/ml.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 171255-20ML | 04055977207095 |
| 171255-20ML-M | 04055977207095 |
| 171255B-250ML | 04055977207088 |