Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2880,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2880,00 zł
Quality Segment
manufacturer/tradename
Chemicon®, LentiBrite
technique(s)
cell based assay: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, single cell analysis: suitable, transfection: suitable
UniProt accession no.
detection method
fluorometric
shipped in
dry ice
storage temp.
-65 to -96°C
General description
http://www.nature.com/app_notes/nmeth/2012/121007/pdf/an8620.pdf
(Kliknij tutaj!</A>)
Dowiedz się więcej o zaletach naszych LentiBrite Lentiviral Biosensors! Kliknij tutaj
Biosensory mogą być używane do wykrywania obecności/braku określonego białka, jak również subkomórkowej lokalizacji tego białka w żywej komórce. Znaczniki fluorescencyjne są często pożądane jako środek do wizualizacji interesującego białka w komórce za pomocą mikroskopii fluorescencyjnej lub poklatkowego przechwytywania wideo. Wizualizacja żywych komórek bez zakłóceń pozwala badaczom obserwować warunki komórkowe w czasie rzeczywistym.
Systemy wektorów lentiwirusowych są popularnym narzędziem badawczym wykorzystywanym do wprowadzania produktów genowych do komórek. Transfekcja lentiwirusowa ma przewagę nad metodami niewirusowymi, takimi jak transfekcja chemiczna, w tym wyższą wydajność transfekcji komórek dzielących się i nie dzielących się, długotrwałą stabilną ekspresję transgenu i niską immunogenność.
EMD Millipore wprowadza LentiBrite Lentiviral Biosensors, nowy zestaw wstępnie zapakowanych cząstek lentiwirusowych kodujących ważne i podstawowe białka autofagii, apoptozy i struktury komórkowej do wizualizacji w różnych stanach komórkowych/chorobowych w analizie żywych komórek i in vitro.
- Wstępnie zapakowane, znakowane fluorescencyjnie za pomocą GFP i RFP
- Wyższa skuteczność transfekcji w porównaniu z tradycyjnymi metodami chemicznymi i innymi metodami transfekcji niewirusowej
- Zdolność do transfekcji dzielących się, nie dzielących się i trudnych do transfekcji typów komórek, takich jak komórki pierwotne lub macierzyste
- Brak zakłóceń funkcji komórkowych
Cząsteczki LentiBrite RFP-β-aktyny firmy EMD Millipore zapewniają jasną fluorescencję i precyzyjną lokalizację, umożliwiając analizę dynamiki mikrofilamentów aktyny w komórkach trudnych do transfekcji.
Cząsteczki lentiwirusowe LentiBrite RFP-β-aktyny firmy EMD Millipore zapewniają jasną fluorescencję i precyzyjną lokalizację, umożliwiając analizę dynamiki mikrofilamentów aktyny w komórkach trudnych do transfekcji.
Application
Podobnie jak na rysunku 1 w arkuszu danych, komórki HeLa umieszczono na szkiełku komorowym i transdukowano cząsteczkami lentiwirusowymi w MOI 20 przez 24 godziny. Po wymianie pożywki i dalszej 48-godzinnej inkubacji, komórki były albo nieleczone, albo inkubowane przez 2 godziny w pełnej pożywce zawierającej 2 µM cytochalazyny-D, albo inkubowane przez 2 godziny w pełnej pożywce zawierającej 200nM jasplakinolidu w celu wywołania depolimeryzacji aktyny. Barwienie immunocytochemiczne (kolor zielony) tych samych pól widzenia za pomocą falloidyny sprzężonej z FIITC ujawnia podobne wzorce ekspresji do białka RFP (kolor czerwony).
Trudne do transfekcji typy komórek:
Pierwotne typy komórek HUVEC lub HuMSC umieszczono na szkiełkach komorowych i transdukowano cząsteczkami lentiwirusowymi przy MOI 40 przez 24 godziny.
Obrazowanie za pomocą mikroskopii konfokalnej: Komórki HeLa i HT-1080 traktowano jak na rysunkach 2A i 2B w arkuszu danych. Obrazy uzyskano za pomocą konfokalnej mikroskopii fluorescencyjnej z zanurzeniem w oleju.
Aby uzyskać optymalną wizualizację fluorescencji, zaleca się analizę docelowego poziomu ekspresji w ciągu 24-48 godzin po transfekcji/infekcji w celu optymalnej analizy żywych komórek, ponieważ intensywność fluorescencji może z czasem słabnąć, szczególnie w trudnych do transfekcji liniach komórkowych. Zainfekowane komórki można zamrozić po udanej transfekcji/infekcji i rozmrozić w hodowli, aby zachować dodatnią ekspresję fluorescencyjną przez ponad 24-48 godzin. Długość i intensywność ekspresji fluorescencyjnej różni się w zależności od linii komórkowej. W przypadku trudnych do transfekcji linii komórkowych może być wymagane wyższe MOI.
Analysis Note
Other Notes
One vial containing 25 µL of lentiviral particles at a minimum of 3 x 10E8 infectious units (IFU) per mL. For lot-specific titer information, please see “Viral Titer” in the product specifications above.
Promoter
EF-1 (Elongation Factor-1)
Multiplicty of Infection (MOI)
MOI = Ratio of # of infectious lentiviral particles (IFU) to # of cells being infected.
Typical MOI values for high transduction efficiency and signal intensity are in the range of 20-40. For this target, some cell types may require lower MOIs (e.g., HT-1080, U2OS), while others may require higher MOIs (e.g., human umbilical vein endothelial cells (HUVEC), human mesenchymal stem cells (HuMSC), HeLa).
NOTE: MOI should be titrated and optimized by the end user for each cell type and lentiviral target to achieve desired transduction efficiency and signal intensity.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell based assay: suitable, immunofluorescence: suitable, transfection: suitable, immunocytochemistry: suitable, single cell analysis: suitable | technique(s) cell based assay: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, single cell analysis: suitable, transfection: suitable | technique(s) cell based assay: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, single cell analysis: suitable, transfection: suitable | technique(s) cell based assay: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, transfection: suitable |
| storage temp. -65 to -96°C | storage temp. -65 to -96°C | storage temp. -65 to -96°C | storage temp. -65 to -96°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Chemicon®, LentiBrite | manufacturer/tradename Chemicon®, LentiBrite | manufacturer/tradename Chemicon®, LentiBrite | manufacturer/tradename Chemicon®, LentiBrite |
| detection method fluorometric | detection method fluorometric | detection method fluorometric | detection method fluorometric |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2