Przejdź do
17-10154
Biosensor lentiwirusowy LentiBrite Paxillin-GFP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2880,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
34360190
Technique(s):
cell based assay: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, transfection: suitable
2880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
manufacturer/tradename
Chemicon®, LentiBrite
technique(s)
cell based assay: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, transfection: suitable
UniProt accession no.
detection method
fluorometric
shipped in
dry ice
storage temp.
-65 to -96°C
General description
Przeczytaj naszą notę aplikacyjną w Nature Methods!
http://www.nature.com/app_notes/nmeth/2012/121007/pdf/an8620.pdf
(Kliknij tutaj!</A>)
Dowiedz się więcej o zaletach naszych LentiBrite Lentiviral Biosensors! Kliknij tutaj
Biosensory mogą być używane do wykrywania obecności/braku określonego białka, jak również subkomórkowej lokalizacji tego białka w żywej komórce. Znaczniki fluorescencyjne są często pożądane jako środek do wizualizacji interesującego białka w komórce za pomocą mikroskopii fluorescencyjnej lub poklatkowego przechwytywania wideo. Wizualizacja żywych komórek bez zakłóceń pozwala badaczom obserwować warunki komórkowe w czasie rzeczywistym.
Systemy wektorów lentiwirusowych są popularnym narzędziem badawczym wykorzystywanym do wprowadzania produktów genowych do komórek. Transfekcja lentiwirusowa ma przewagę nad metodami niewirusowymi, takimi jak transfekcja chemiczna, w tym wyższą wydajność transfekcji komórek dzielących się i nie dzielących się, długotrwałą stabilną ekspresję transgenu i niską immunogenność.
EMD Millipore wprowadza LentiBrite Lentiviral Biosensors, nowy zestaw wstępnie zapakowanych cząstek lentiwirusowych kodujących ważne i podstawowe białka autofagii, apoptozy i struktury komórkowej do wizualizacji w różnych stanach komórkowych/chorobowych w analizie żywych komórek i in vitro.
  • Wstępnie zapakowane, znakowane fluorescencyjnie za pomocą GFP i RFP
  • Wyższa skuteczność transfekcji w porównaniu z tradycyjnymi metodami chemicznymi i innymi metodami transfekcji niewirusowej
  • Zdolność do transfekcji dzielących się, nie dzielących się i trudnych do transfekcji typów komórek, takich jak komórki pierwotne lub macierzyste
  • Brak zakłóceń funkcji komórkowych
Cząsteczki lentiwirusowe LentiBrite Paxillin-GFP firmy EMD Millipore zapewniają jasną fluorescencję i precyzyjną lokalizację, umożliwiając analizę autofagii w żywych komórkach w trudnych do transfekcji typach komórek.
Komórki adherentne utrzymują kontakt z podłożem zewnątrzkomórkowym za pomocą zrostów ogniskowych, składających się z receptorów macierzy przezbłonowej (integryn) połączonych po stronie cytoplazmatycznej z kompleksem białek sygnalizacyjnych i strukturalnych związanych z cytoszkieletem. Paksylina, jedno z pierwszych białek rekrutowanych do powstających zrostów, służy jako białko rusztowania dla kinaz (Src, FAK), czynników wymiany GTP i innych białek strukturalnych oraz odgrywa kluczową rolę w montażu i demontażu zrostów ogniskowych. Ogniskowe zrosty są wysoce dynamicznymi strukturami, które gromadzą się na przedniej krawędzi migrującej komórki i rozpadają się na krawędzi końcowej. Fuzje między paksyliną i białkami fluorescencyjnymi były szeroko stosowane do analizy dynamiki adhezji ogniskowej w żywych komórkach.
Cząsteczki lentiwirusowe LentiBrite Paxillin-GFP firmy EMD Millipore zapewniają jasną fluorescencję i precyzyjną lokalizację, aby umożliwić analizę dynamiki adhezji ogniskowej w żywych komórkach w trudnych do transfekcji typach komórek.
Application
Obrazowanie za pomocą mikroskopii fluorescencyjnej:
(Patrz rysunek 1 w arkuszu danych)
Komórki U2OS umieszczono w szkiełku komorowym i transdukowano cząsteczkami lentiwirusowymi w MOI 5 przez 24 godziny. Po wymianie pożywki i 48 godzinach dalszej inkubacji, komórki utrwalono formaldehydem i zamontowano. Obrazy uzyskano za pomocą zanurzeniowej mikroskopii fluorescencyjnej szerokiego pola.
Paxillin-GFP wykazuje punktową dystrybucję w ogniskowych zrostach w komórkach.
Porównanie immunocytochemiczne:
(Patrz rysunek 2 w arkuszu danych)
Podobnie jak na rysunku 1, komórki HeLa umieszczono na szkiełku komorowym i transdukowano cząsteczkami lentiwirusowymi w MOI 40 przez 24 godziny. Po 24 godzinach wymieniono pożywkę, a następnie komórki inkubowano przez 48 godzin. Barwienie immunocytochemiczne (czerwone) tych samych pól widzenia przeciwciałem monoklonalnym przeciwko Paxillin (nr kat. 05-417) ujawnia podobne wzorce ekspresji jak białko-GFP (zielone).
Trudne do transfekcji typy komórek:
(Patrz rysunek 3 w arkuszu danych)
Pierwotne typy komórek HUVEC lub HuMSC umieszczono na szkiełkach komorowych i transdukowano cząsteczkami lentiwirusowymi przy MOI odpowiednio 20 i 5 przez 24 godziny.
Dodatkowe typy komórek:
(Patrz rysunek 4 w arkuszu danych)
Komórki HT1080 i REF52 traktowano jak na rysunku 1.
Aby uzyskać optymalną wizualizację fluorescencji, zaleca się analizę docelowego poziomu ekspresji w ciągu 24-48 godzin po transfekcji/infekcji w celu optymalnej analizy żywych komórek, ponieważ intensywność fluorescencji może z czasem słabnąć, szczególnie w trudnych do transfekcji liniach komórkowych. Zainfekowane komórki można zamrozić po udanej transfekcji/infekcji i rozmrozić w hodowli, aby zachować dodatnią ekspresję fluorescencyjną przez ponad 24-48 godzin. Długość i intensywność ekspresji fluorescencyjnej różni się w zależności od linii komórkowej. W przypadku trudnych do transfekcji linii komórkowych może być wymagane wyższe MOI.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Adhesion (CAMs)
Physical form
PEG precipitation
Preparation Note
Przechowywanie i obsługa
Lentiwirus jest stabilny przez co najmniej 4 miesiące od daty otrzymania, gdy jest przechowywany w temperaturze -80°C. Po pierwszym rozmrożeniu natychmiast umieścić na lodzie i zamrozić w podwielokrotnościach roboczych w temperaturze -80°C. Zamrożone podwielokrotności mogą być przechowywane przez co najmniej 2 miesiące. Dalsze zamrażanie/rozmrażanie może spowodować zmniejszenie miana wirusa i wydajności transdukcji.
WAŻNA UWAGA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
Wektory lentiwirusowe z defektem replikacji, takie jak wektor 3. generacji dostarczony w tym produkcie, nie powodują żadnych chorób u ludzi ani zwierząt. Jednakże, lentiwirusy mogą integrować się z genomem komórki gospodarza i tym samym stwarzać pewne ryzyko mutagenezy insercyjnej. Materiał należy do grupy ryzyka 2 i powinien być obsługiwany pod kontrolą BSL2. Szczegółowe omówienie bezpieczeństwa biologicznego wektorów lentiwirusowych znajduje się w Pauwels, K. et al. (2009). Najnowocześniejsze wektory lentiwirusowe do zastosowań badawczych: Ocena ryzyka i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa biologicznego. Curr. Gene Ther. 9: 459-474.
Analysis Note
Evaluated by transduction of HT-1080 cells at MOI values of 20 and 40. Fluorescent imaging performed for assessment of target localization and transduction efficiency.
Other Notes
Paxillin-TagGFP2 Lentivirus:
One vial containing 25 µL of lentiviral particles at a minimum of 3 x 10E8 infectious units (IFU) per mL.
For lot-specific titer information, please see “Viral Titer” in the product box above.
Promoter
EF-1 (Elongation Factor-1)
Multiplicty of Infection (MOI)
MOI = Ratio of # of infectious lentiviral particles (IFU) to # of cells being infected.
Typical MOI values for high transduction efficiency and signal intensity are in the range of 20-40. For this target, some cell types may require lower MOIs (e.g., HT-1080, HeLa, U2OS, human mesenchymal stem cells (HuMSC)), while others may require higher MOIs (e.g., human umbilical vein endothelial cells (HUVEC)).
NOTE: MOI should be titrated and optimized by the end user for each cell type and lentiviral target to achieve desired transduction efficiency and signal intensity.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
17-1015517-1015317-10208
technique(s)
cell based assay: suitable, immunofluorescence: suitable, immunocytochemistry: suitable, transfection: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, transfection: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, single cell analysis: suitable, transfection: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, single cell analysis: suitable, transfection: suitable
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
-65 to -96°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
UniProt accession no.
P49023
UniProt accession no.
P49023
UniProt accession no.
P08670
UniProt accession no.
Q9UPY8
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
High titer lentiviral particles including beta-actin, alpha-tubulin and vimentin used for live cell analysis of cytoskeleton structure proteins.
Powiązane treści
Fluorescent lentiviral particles encoding important GFP/RFP fusion proteins related to autophagy, apoptosis, and cell structure that enables live cell imaging.
Expression of genetically-encoded fluorescently-tagged proteins has widely been employed for real-time visualization of cellular behavior and trafficking. Prepackaged, ready-to-use, high-titer lentiviral particles (which we have termed “lentiviral biosensors”) encoding GFP- or RFP-tagged proteins are a convenient, robust solution for fluorescent imaging of transduced cells. Compared to other nonviral transfection methods, lentiviral transduction, in many cases, offers higher transfection efficiency and more homogeneous protein expression, particularly for traditionally hard-to-transfect primary cell types. Lentiviral biosensors are ideal for use with fixed and live cell fluorescent microscopy, and are non-disruptive towards cellular function. GFP- or RFP-protein localization matches well with antibody-based immunostaining and demonstrates altered patterns of expression upon treatment with modulators of cell function and phenotype. Lentiviral biosensors provide a broadly effective, convenient method for visualization of cell behavior under a variety of physiological and pathological treatment conditions, in both endpoint and real-time imaging modalities. In this study, we focus on lentiviral biosensors containing GFP-LC3 and RFP-LC3 for the study of autophagosome formation.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
17-1015404053252640001