Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 assays | Przewidywany termin wysyłki29 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2420,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
clone
monoclonal
species reactivity
human, chicken
manufacturer/tradename
ChIPAb+, Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, cell based assay: suitable, dot blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
General description
Zestaw ChIPAb+ Trimethyl-Histone H3 (Lys36) zawiera przeciwciało Trimethyl-Histone H3 (Lys36), przeciwciało kontroli ujemnej (normalne królicze IgG) oraz startery qPCR, które amplifikują region 147 bp ludzkiego intronu BDNF. Przeciwciała Trimethyl-Histone H3 (Lys36) i przeciwciała kontroli ujemnej są dostarczane w skalowalnym rozmiarze reakcji "per ChIP" i mogą być stosowane do funkcjonalnej walidacji wytrącania chromatyny związanej z Trimethyl-Histone H3 (Lys36).
Immunogen
Application
Sonikowaną chromatynę przygotowaną z komórek HeLa (1 X106 równoważników komórek na IP) poddano immunoprecypitacji chromatyny przy użyciu 2 µg normalnej króliczej IgG lub 2 µl anty-trimetylo-histonu H3 (Lys36) i zestawu Magna ChIP A (nr kat. 17-610). Pomyślną immunoprecypitację fragmentów DNA związanych z trimetylo-histonem H3 (Lys36) zweryfikowano za pomocą qPCR przy użyciu starterów ChIP, BDNF Intron jako locus pozytywnego i starterów promotora GAPDH jako locus negatywnego (patrz rysunki). Dane przedstawiono jako procentowy wkład każdej próbki IP w stosunku do chromatyny wejściowej dla każdego amplikonu i próbki ChIP, jak wskazano.
Szczegółowe informacje dotyczące eksperymentu można znaleźć w protokole EZ-Magna ChIP A (nr kat. 17-408) lub EZ-ChIP (nr kat. 17-371).
Analiza Western Blot i inhibicja peptydowa:
Reprezentatywne dane partii.
Rekombinowany histon H3 (nr kat. 14-411, pas 1) i histony rdzenia kurczaka (nr kat. 13-107, pas 2) zostały rozdzielone za pomocą elektroforezy, przeniesione na nitrocelulozę i wysondowane anty-trimetylo-histonem H3 (Lys36) (rozcieńczenie 1:1000) lub anty-trimetylo-histonem H3 (Lys36) wstępnie adsorbowanym 1mM peptydami histonu H3 zawierającymi następujące modyfikacje:
Lane 3: monometylo-lizyna 36
Pas 4: dimetylo-lizyna 36
Pas 5: trimetylo-lizyna 36
Pas 6: niezmodyfikowany
Białka wizualizowano przy użyciu koziego przeciwciała drugorzędowego przeciw królikowi sprzężonego z HRP i systemu detekcji chemiluminescencji. (Patrz rysunki).
Analiza kropkowa peptydów:
Reprezentatywne dane partii.
Wykonano serię rozcieńczeń peptydów Histone H3 zawierających następujące modyfikacje:
Kolumna 1: niezmodyfikowany
Kolumna 2: monometylo-lizyna 36
Kolumna 3: dimetylo-lizyna 36
Kolumna 4: trimetylo-lizyna 36
2 μL każdego rozcieńczenia naniesiono na membranę PVDF i sondowano anty-trimetylo-Histonem H3 (Lys36), (rozcieńczenie 1:1000).
Peptydy były wizualizowane przy użyciu koziego anty-królika drugorzędowego sprzężonego z HRP i systemu detekcji chemiluminescencji (patrz rysunki).
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Biochem/physiol Actions
Packaging
Physical form
Normalne królicze IgG. Jedna fiolka zawierająca 125 µg króliczych IgG w 125 µl buforu do przechowywania zawierającego 0,05% azydku sodu. Przechowywać w temperaturze -20°C.
Primery ChIP, BDNF Intron. Jedna fiolka zawierająca 75 μL po 5 μM każdego primera specyficznego dla ludzkiego intronu BDNF. Przechowywać w temperaturze -20°C.
FOR: ACCCCAACCTCTAACAGCATTA
REV: TGTCTCTCAGCAGTCTTGCATT
Preparation Note
Analysis Note
Zawiera królicze przeciwciało IgG kontroli ujemnej i startery specyficzne dla ludzkiego BDNF Intron.
Sonicated chromatin prepared from HeLa cells (1 X 106 cell equivalents per IP) were subjected to chromatin immuno-precipitation using 2 µg of either Normal Rabbit IgG or 2 µL Anti-trimethyl-Histone H3 (Lys36) and the Magna ChIP® A Kit (Cat. # 17-610).
Successful immunoprecipitation of trimethyl-Histone H3 (Lys36) associated DNA fragments was verified by qPCR using ChIP Primers, BDNF Intron (Please see figures).
Please refer to the EZ-Magna ChIP A (Cat. # 17-408) or EZ-ChIP (Cat. # 17-371) protocol for experimental details.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form - | antibody form serum | antibody form purified immunoglobulin |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse |
| clone monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone CMA308, monoclonal |
| species reactivity human, chicken | species reactivity human, mouse | species reactivity vertebrates, human | species reactivity human, vertebrates |
| technique(s) ChIP: suitable, dot blot: suitable, western blot: suitable, cell based assay: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable | technique(s) ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable | technique(s) ChIP: suitable, electrophoretic mobility shift assay: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable | technique(s) ChIP: suitable, western blot: suitable |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Powiązane treści
Technical Guide to Chromatin Immunoprecipitation: Critical Factors for Success
Signaling Product Guide: Antibodies, small molecule inhibitors, kits, assays and proteins for signaling research.
Epigenetics describes heritable changes in gene expression caused by non-genetic mechanisms. Epigenetic regulation allows a cell to vary its response based on its biological and environmental contexts. Epigenetic changes can effect transcriptional and post-transcriptional regulation via mechanisms such as histone modification, chromatin and nucleosome remodeling, DNA methylation, and small and non-coding RNA-mediated regulation. These mechanisms, in cooperation with transcription factors and other nucleic acid-binding proteins, regulate gene expression. Epigenetic mechanisms of gene regulation impacts diverse areas of research—from agriculture to human health. Common epigenetic assays such as chromatin immunoprecipitation (ChIP) and RNA immunoprecipitation (RIP) rely on high quality antibodies that recognize specific epigenetic modifications for accurate results. EMD Millipore offers over 100 ChIPAb+™ and RIPAb+™ validated antibody kits that are quality tested on ChIP/RIP assays and are conveniently provided with control qPCR primers and negative control antibodies to ensure first time ChIP/RIP success.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 17-10032 | 04053252679223 |