Przejdź do
1.66787
Tryptic Soy Agar
with Lecithin, Tween®, Histidine and Sodium thiosulphate, ICR+ Settle plate, irradiated, triple packed, for environmental monitoring (Isolator and Clean room)
Synonim(y):
TSA, Soybean Casein Digest Agar, ICR plus płytka osadowa
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106217
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polystyrene plate
Quality Level
agency
EP, USP
sterility
sterile; γ-irradiated
form
plate
feature
2D bar code, ready-to-use
packaging
pkg of (20/120 Plates per box)
D
90 mm
pH
(7.3 (in H2O))
application(s)
air monitoring
microbiology
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
suitability
bacteria, fungi
General description
Płytka Tryptic Soy Agar with LTHThio - ICR plus Settle jest przeznaczona do oznaczania całkowitej liczby drobnoustrojów tlenowych i beztlenowych w pomieszczeniach czystych i izolatorach. Płytki osadu są używane do aktywnego i pasywnego monitorowania powietrza, a także do monitorowania personelu. Tryptyczny agar sojowy to złożone podłoże do hodowli i izolacji szerokiej gamy bakterii, drożdży i pleśni. Formuła pożywki Soybean Casein-Digest zawiera kombinację kazeiny i peptonów sojowych dostarczających azot organiczny, w szczególności aminokwasy i peptydy o dłuższych łańcuchach. Pożywka jest uzupełniona lecytyną, polisorbatem 80 (Tween®), histydyną, tiosiarczanem sodu i pirogronianem w celu inaktywacji potencjalnych pozostałości środków dezynfekujących. Dodatkowo, model płytkowy (plus lub "+") jest dostarczany z zamykaną pokrywą dla bezpiecznego transportu próbek bez ryzyka zgubienia pokrywy. W przypadku inkubacji beztlenowej pokrywę należy ustawić w pozycji odpowietrzającej.
Application
Tryptic Soy Agar (TSA, Soybean Casein Digest Agar) to złożone podłoże do hodowli i izolacji szerokiej gamy bakterii, drożdży i pleśni. Pożywka ta znajduje zastosowanie w monitorowaniu środowiska poprzez określanie całkowitej liczby drobnoustrojów tlenowych i beztlenowych w izolatorach i pomieszczeniach czystych.
Packaging
1667870020-CN: 20 płytek w pudełku
1667870120-CN: 120 płytek w pudełku
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tryptic Soy Agar
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2