Przejdź do
1.66510
Agar dekstrozowy Sabourauda
with Lecithin, Tween®, Histidine and Sodium thiosulfate – 90mm ICR Settle plate, irradiated, triple packed, for environmental monitoring (Isolator and Clean room)
Synonim(y):
SDA, ICR Płyta rozliczeniowa
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106213
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
sterility
sterile; γ-irradiated
form
plate
feature
ready-to-use
packaging
pkg of (20/120 Plates per box)
pH
(7.3 (in H2O))
application(s)
air monitoring
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
suitability
(Yeasts and Molds)
General description
Sabouraud Dextrose Agar + LTHTh - ICR to selektywne podłoże do oznaczania całkowitej liczby drożdży i pleśni. Płytki osadowe są używane do aktywnego lub pasywnego monitorowania powietrza, a także do pobierania odcisków palców personelu. Podłoże Sabouraud Dextrose Medium zawiera strawione tkanki zwierzęce (peptony), które stanowią pożywne źródło aminokwasów i związków azotowych dla wzrostu grzybów i drożdży. Dekstroza jest dodawana jako źródło energii i węgla, a niskie pH sprzyja wzrostowi grzybów. Ponadto lecytyna, polisorbat 80 (Tween®), histydyna i tiosiarczan sodu są neutralizatorami inaktywującymi pozostałości środków dezynfekujących.
Application
Sabouraud Dextrose Agar (SDA) to selektywne podłoże do hodowli i izolacji drożdży i pleśni. Podłoże jest wykorzystywane do monitorowania środowiska poprzez określanie liczby drożdży i pleśni w powietrzu za pomocą aktywnego lub pasywnego monitorowania powietrza, a także odcisków palców personelu.
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agar dekstrozowy Sabourauda
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c