Przejdź do
1.66501
Agar dekstrozowy Sabourauda
with Lecithin, Tween®, Histidine and Sodium thiosulfate – ICR Plus Contact plate, irradiated, triple packed, for environmental monitoring (Isolator and Clean room)
Synonim(y):
SDA, ICR plus płytka stykowa
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106231
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polystyrene plate
Quality Level
agency
EP, USP
sterility
sterile; γ-irradiated
form
plate
feature
2D bar code, ready-to-use
packaging
pkg of (20/200 Plates per box)
D
55 mm
pH
(7.3 (in H2O))
application(s)
microbiology
pharmaceutical
surface monitoring
storage temp.
15-25°C
suitability
(Yeasts and Molds)
General description
Sabouraud Dextrose Agar + LTHTh - płytka kontaktowa ICR+ to selektywne podłoże do oznaczania całkowitej liczby drożdży i pleśni. Płytki kontaktowe są używane do monitorowania powierzchni, a także do monitorowania personelu. Podłoże Sabouraud Dextrose Medium zawiera strawione tkanki zwierzęce (peptony), które stanowią pożywne źródło aminokwasów i związków azotowych dla wzrostu grzybów i drożdży. Dekstroza jest dodawana jako źródło energii i węgla, a niskie pH sprzyja wzrostowi grzybów. Ponadto lecytyna, polisorbat 80 (Tween®), histydyna i tiosiarczan sodu są neutralizatorami inaktywującymi pozostałości środków dezynfekujących. Dodatkowo, model płytkowy (plus lub "+") jest dostarczany z zamykaną pokrywą dla bezpiecznego transportu próbek bez ryzyka zgubienia pokrywy. W przypadku inkubacji beztlenowej pokrywę należy ustawić w pozycji odpowietrzającej.
Application
Sabouraud Dextrose Agar (SDA) to selektywne podłoże do hodowli i izolacji drożdży i pleśni. Pożywka jest wykorzystywana do monitorowania środowiska poprzez oznaczanie drożdży i pleśni na powierzchniach i u personelu.
Packaging
1665010020-CN: 20 płytek w pudełku
1665010200-CN: 200 płytek w pudełku
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agar dekstrozowy Sabourauda
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2