Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 unit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4480,00 zł | |
| 1 unit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 12 780,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4480,00 zł
Nazwa produktu
Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm), L × I.D. 150 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC column
Quality Level
feature
endcapped
parameter
400 bar pressure, 65 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High)
matrix
fully porous particle
particle size
5 μm
pore size
120 Å pore size
operating pH range
1.5-10.5
separation technique
supercritical fluid (SFC)
storage temp.
no temp limit
General description
Analysis Note
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 85000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): ≥ 1.0
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| particle size 5 μm | particle size 5 μm | particle size 5 μm | particle size 3 μm |
| separation technique supercritical fluid (SFC) | separation technique reversed phase, supercritical fluid (SFC) | separation technique reversed phase, supercritical fluid (SFC) | separation technique reversed phase, supercritical fluid (SFC) |
| technique(s) HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High) | technique(s) HPLC: suitable, LC/MS: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High) | technique(s) HPLC: suitable, LC/MS: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High) | technique(s) HPLC: suitable, LC/MS: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High) |
| pore size 120 Å pore size | pore size 120 Å pore size | pore size 120 Å pore size | pore size 120 Å pore size |
| matrix fully porous particle | matrix fully porous particle | matrix fully porous particle | matrix fully porous particle |
| feature endcapped | feature endcapped | feature endcapped | feature endcapped |
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Powiązane treści
United States Pharmacopeia Methods - Esomeprazole Magnesium
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1514531003 | 04061838832078 |
| 1514530001 | 04022536759586 |