Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 unit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3440,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3440,00 zł
Nazwa produktu
LiChrospher® 100 RP-8 z końcówką (10 µm) LiChroCART™ 250-4, suitable for HPLC
material
stainless steel column
Quality Level
agency
suitable for USP L7
product line
LiChrospher®
feature
endcapped
parameter
250 bar pressure, 60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
column L × I.D.
25 cm × 4 mm
surface area
350 m2/g
matrix
fully porous particle
matrix active group
C8 bonding phase
particle size
10 μm
pore size
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
General description
Application
- Izolacja tetracyklin w mleku przy użyciu kolumny ekstrakcyjnej w fazie stałej i płynu wodnego...: W badaniu wykorzystano kolumnę LiChrospher® 100 RP-8 z końcówką (10 µm) LICHROCART™ 250-4 do izolacji tetracyklin z próbek mleka, wykazując jej skuteczność i niezawodność w analizie produktów mlecznych (Furusawa, 2003).
- Szybkie i proste oznaczanie oksytetracykliny w produktach z kurczaka ..: Badania podkreślają zastosowanie LiChrospher® 100 RP-8 endcapped (10 µm) LICHROCART™ 250-4 w szybkim oznaczaniu pozostałości oksytetracykliny w drobiu, zapewniając bezpieczeństwo żywności i zgodność z normami regulacyjnymi (Furusawa, 1999).
- Szybkie chromatograficzne oznaczanie oksytetracykliny w mleku ..: W artykule zademonstrowano zastosowanie LiChrospher® 100 RP-8 z końcówką (10 µm) LICHROCART™ 250-4 do szybkiego i dokładnego ilościowego oznaczania oksytetracykliny w mleku, ułatwiając skuteczne monitorowanie pozostałości antybiotyków w produktach mlecznych (Furusawa, 1999).
Analysis Note
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 20000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): 0.8 - 2.0
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| particle size 10 μm | particle size 5 μm | particle size 10 μm | particle size 5 μm |
| separation technique reversed phase | separation technique reversed phase | separation technique reversed phase | separation technique reversed phase |
| matrix active group C8 bonding phase | matrix active group C8 bonding phase | matrix active group C8 bonding phase | matrix active group C8 bonding phase |
| pore size 100 Å pore size | pore size 100 Å pore size | pore size 100 Å pore size | pore size 100 Å pore size |
| agency suitable for USP L7 | agency suitable for USP L7 | agency suitable for USP L7 | agency suitable for USP L7 |
| matrix fully porous particle | matrix fully porous particle | matrix fully porous particle | matrix fully porous particle |
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1508470001 | 04022536233314 |