Przejdź do
1.50825
LiChrospher® 100 CN (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 125 mm x 4 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Synonim(y):
TM=["LiChrospher"] Cyano TM=["LICHROCART"] wkład do HPLC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 unit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2920,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
Cyano (CN) bonding phase
Pore size:
100 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
2920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
LiChrospher® 100 CN (5 µm) LiChroCART 125-4, suitable for HPLC
material
stainless steel column
Quality Level
agency
suitable for USP L10
product line
LiChrospher®
feature
endcapped: no
extent of labeling
6.6% Carbon loading
parameter
250 bar pressure, 60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
column L × I.D.
12.5 cm × 4 mm
surface area
350 m2/g
matrix
fully porous particle
matrix active group
Cyano (CN) bonding phase
particle size
5 μm
pore size
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), normal phase, reversed phase
storage temp.
no temp limit
General description
HPLC cartridge
LiChrospher® CN has polar and hydrophobic properties, thus can be used as less polar alternative to LiChrospher Si 60 in normal phase applications or as less hydrophobic alternative to LiChrospher RP-8 in reversed phase applications. This sorbent is packed into a LiChroCART 125-4 HPLC cartridge. The connection to the HPLC system is being accomplished by use of the manu-CART NT cartrige holder (1.51486).
Application
  • Opracowanie i walidacja metody HPLC do określania stabilności mieszanin cytrynianu fentanylu i chlorowodorku bupiwakainy w roztworach do infuzji...: W niniejszym badaniu opracowano i zwalidowano metodę HPLC z użyciem LiChrospher® 100 CN do analizy stabilności cytrynianu fentanylu i chlorowodorku bupiwakainy w roztworach do infuzji. Metoda wykazała wysoką precyzję i dokładność, dzięki czemu nadaje się do rutynowego testowania stabilności w aptekach szpitalnych (Piekarski et al., 2012).
Analysis Note
Pressure: ≤ 30 bar
Theoretical Plates (N/m) (2-Nitrotoluene): ≥ 40000
Symmetry (2-Nitrotoluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (2-Nitrotoluene): 0.5 - 1.5
Legal Information
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.508921.501591.50823
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), reversed phase, normal phase
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), normal phase, reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
matrix active group
Cyano (CN) bonding phase
matrix active group
Cyano (CN) bonding phase
matrix active group
C18 bonding phase
matrix active group
C18 bonding phase
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
agency
suitable for USP L10
agency
suitable for USP L10
agency
suitable for USP L1
agency
suitable for USP L1
matrix
fully porous particle
matrix
fully porous particle
matrix
fully porous particle
matrix
fully porous particle
Still not finding the right product?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
150825000104022536233017