Przejdź do
1.50227
MANU-CART 30 mm HPLC cartridge holder
for LiChroCART 30-2, 30-3 and 30-4 mm HPLC-cartridges
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 unit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
951,00 zł
713,25 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
713,25 zł
Cena katalogowa951,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
manu-CART 30 mm uchwyt na kartridże LiChroCART 30-2, 30-3 i 30-4 mm do kartridży HPLC,
technique(s)
HPLC: suitable
Quality Level
storage temp.
no temp limit
General description
manu-CART uchwyt 30 mm do wkładów 30-2, 30-3 i 30-4 LiChroCART.
Analysis Note
visual control: passes test
requirement of the german Zusatzstoff-Verkehrsverordnung.
Legal Information
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MANU-CART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.502261.514861.50225
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
150227000104022536681924