Przejdź do
1.50210
LiChrospher® RP ADS LiChroCART 25-4 Zestaw do selektywności HPLC
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115709
Technique(s):
solid phase extraction (SPE): suitable
Storage temp.:
no temp limit
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Quality Level
storage temp.
no temp limit
General description
LiChrospher® ADS umożliwia w pełni zautomatyzowane, zintegrowane z LC przygotowanie próbek hydrofobowych analitów o niskiej masie cząsteczkowej z nieprzetworzonych próbek, takich jak surowica, mleko, bulion fermentacyjny lub homogenaty spożywcze. Wzbogacanie opiera się na dwóch procesach chromatograficznych: chromatografii w fazie odwróconej i chromatografii wykluczania, ponieważ sorbenty LiChrospher ADS to sferyczne cząstki żelu krzemionkowego (25µm) z modyfikacją DIOL na powierzchni zewnętrznej i modyfikacjami alkilowymi na powierzchni porów wewnętrznych (ID: 6nm). W zależności od hydrofobowości analitu dostępne są trzy rodzaje kolumn wstępnych: C-4, C-8 i C-18.
zawiera 1 LiChrospher® RP-4 ADS, 1 LiChrospher RP-8 ADS, 1 LiChrospher RP-18 ADS, 1 manu-CART
Analysis Note
Extent of testing: passes test
Legal Information
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany