Przejdź do
1.50205
Superspher® 60 RP-select B (4 µm) HPLC Columns
L x I.D. 10 mm x 2 mm, Guard Cartridge
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115709
Particle size:
4 μm
Matrix active group:
C8 bonding phase
Pore size:
60 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
Nazwa produktu
Superspher® 60 RP-select B LiChroCART 10-2, suitable for HPLC
material
stainless steel column
Quality Level
agency
suitable for USP L7
product line
Superspher®
feature
endcapped: no
parameter
250 bar pressure, 60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
column L × I.D.
1 cm × 2 mm
matrix
fully porous particle
matrix active group
C8 bonding phase
particle size
4 μm
pore size
60 Å pore size
operating pH range
2-7.5
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
General description
Kolumna ochronna HPLC
Superspher® RP-select B to wysoce powtarzalny, tradycyjnie produkowany nośnik w postaci sferycznego żelu krzemionkowego o właściwościach fazy odwróconej i hydrofobowości fazy C-8. Nośnik ten bardzo dobrze nadaje się do separacji związków zasadowych, ale nadal ma dobre właściwości do oznaczania związków obojętnych i kwaśnych. Wysokowydajny nośnik krzemionkowy o wielkości cząstek 4 µm zapewnia doskonały stosunek ciśnienia do wydajności separacji. Sorbent ten jest pakowany w kolumny ochronne LiChroCART 10-2 HPLC, do stosowania w połączeniu z wkładami LiChroCART HPLC, wypełnionymi Superspher RP-select B, 4 µm. Połączenie jest realizowane za pomocą uchwytu kartridża manu-CART NT (1.51486).
Analysis Note
Selectivity: passes test
Legal Information
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Superspher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
150205000104022536562551