Przejdź do
14-935-M
GRK1, aktywny
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 μg
Przewidywany termin wysyłki29 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
15 460,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
15 460,00 zł
Przewidywany termin wysyłki29 maja 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
mol wt
Mw 68 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
General description
Kinaza specyficzna dla siatkówki zaangażowana w wyłączanie sygnału poprzez fosforylację rodopsyny (RHO), receptora sprzężonego z białkiem G, który inicjuje kaskadę fototransdukcji. Ta szybka desensytyzacja jest niezbędna dla widzenia skotopowego i pozwala na szybką adaptację do zmian oświetlenia.
Źródło produktu: N-końcowy, znakowany 6His, rekombinowany, ludzki GRK1 pełnej długości, wyrażany przez bakulowirusa w komórkach owadów Sf21
Biochem/physiol Actions
Target Sub-Family: AGC
Packaging
Dostępny również w rozmiarze 250 μg jako katalog # 14-935M i luzem jako katalog # 14-935-K.
Physical form
Białko w 50 mM Tris/HCl pH7,5, 300 mM NaCl, 0,1 mM EGTA, 0,03% Brij-35, 270 mM sacharozy, 1 mM benzamidyny, 0,2 mM PMSF, 0,1% 2-merkaptoetanolu. Roztwór zamrożony.
Purified using immobilized metal affinity chromatography.
Preparation Note
6 miesięcy w temperaturze -70°C
Analysis Note
Routinely evaluated by phosphorylation of KKKKERLLDDRHDSGLDSMKDEE
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SRP5033SRP5036SRP5035
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
biological source
human
biological source
-
biological source
-
biological source
-
UniProt accession no.
Q15835
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
mol wt
Mw 68 kDa
mol wt
~95 kDa
mol wt
~89 kDa
mol wt
~93 kDa
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
14-93504053252929496
14-935M04053252929502