Przejdź do
14-934-M
GCN2, aktywny
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 μg
Przewidywany termin wysyłki13 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2380,00 zł
250 μg
Przewidywany termin wysyłki15 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
15 100,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
2380,00 zł
Przewidywany termin wysyłki13 maja 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Level
mol wt
Mw 215 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
Gene Information
human ... EIF2AK4(440275)
General description
GCN2 (EIF2AK4) należy do rodziny kinaz, które fosforylują podjednostkę alfa eukariotycznego czynnika inicjacji translacji-2 (EIF2S1) w celu obniżenia syntezy białek w odpowiedzi na różne stresy komórkowe.
Źródło produktu: N-końcowy, znakowany GST, rekombinowany, ludzki GCN2 pełnej długości, wyrażany przez bakulowirusa w komórkach owadów Sf21. Rekombinowane białko zawiera substytucję aminokwasową E556G w odniesieniu do GenPept NP_001013725. E556G jest zgłoszony w GenPept CAH10626.
Biochem/physiol Actions
Target Sub-Family: STE
Packaging
Dostępny również w rozmiarze 250 μg jako katalog # 14-934M i luzem jako katalog # 14-934-K.
Physical form
Białko w 50 mM Tris/HCl pH7,5, 300 mM NaCl, 0,1 mM EGTA, 0,03% Brij-35, 270 mM sacharozy, 1 mM benzamidyny, 0,2 mM PMSF, 0,1% 2-merkaptoetanolu. Roztwór zamrożony.
Purified using glutathione sepharose.
Preparation Note
6 miesięcy w temperaturze -70°C
Analysis Note
Routinely evaluated by phosphorylation of peptide RSRSRSRSRSRSRSR
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SRP5218MABN450HPA026776
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
-
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL, immunohistochemistry: 1:50-1:200
biological source
human
biological source
-
biological source
mouse
biological source
rabbit
Gene Information
human ... EIF2AK4(440275)
Gene Information
human ... EIF2AK4(440275)
Gene Information
human ... GCM2(9247)
Gene Information
human ... GCNT2(2651)
UniProt accession no.
Q9P2K8
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
O75603
UniProt accession no.
Q8N0V5
mol wt
Mw 215 kDa
mol wt
~132 kDa
mol wt
-
mol wt
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
14-934M04053252929441
14-93404053252929434