Przejdź do
14-912-M
Białko TGFBR-1, aktywne, 10 µg
Active, N-terminal GST-tagged, recombinant, human TGFBR1 amino acids 200–end containing a T204D mutation, expressed by baculovirus in Sf21 insect cells. Purified using glutathione agarose. For use in Kinase Assays.
Synonim(y):
Receptor TGF-beta typu 1, TGFR-1, receptor transformującego czynnika wzrostu beta typu I, receptor TGF-beta typu I, TbetaR-I, receptor TGF-beta typu I, receptor kinazy serynowo-treoninowej R4, SKR4, kinaza podobna do receptora aktyny 5, ALK-5
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 μg
Przewidywany termin wysyłki23 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1940,00 zł
250 μg
Przewidywany termin wysyłki29 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
16 030,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Mol wt:
Mw 62 kDa
1940,00 zł
Przewidywany termin wysyłki23 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
mol wt
Mw 62 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
Gene Information
human ... TGFBR1(7046)
General description
N-końcowe, znakowane GST, rekombinowane, ludzkie aminokwasy TGFBR1 200-końcowe zawierające mutację T204D, wyrażane przez bakulowirusa w komórkach owadów Sf21. Oczyszczono przy użyciu agarozy glutationowej.
Transformujący czynnik wzrostu, receptor beta typu I (receptor TGF-beta I) tworzy heteromeryczny kompleks z receptorem TGF-beta typu II po związaniu z TGF-beta. Kompleks ten przenosi sygnał TGF-beta z powierzchni komórki do cytoplazmy. Receptory typu II fosforylują i aktywują receptory typu I, które autofosforylują, a następnie wiążą i aktywują regulatory transkrypcji SMAD. Receptor TGF-beta I znajduje się we wszystkich tkankach, ale jest najbardziej obfity w łożysku i najmniej obfity w tkance mózgowej i sercowej. Receptor TGF-beta I jest fosforylowany na poziomie podstawowym przy braku wiązania ligandu i jest wielokrotnie fosforylowany, głównie w regionie GS. Wady receptora TGF-beta I są przyczyną zespołu Loeysa-Dietza typu 1A (LDS1A), znanego również jako zespół Furlonga lub zespół tętniaka aorty Loeysa-Dietza (LDAS).
Źródło produktu: Ekspresja za pomocą bakulowirusa w komórkach owadów Sf21.
Application
Research Category
Inflammation & Immunology
Biochem/physiol Actions
Protein Target: TGFBR1
Target Sub-Family: TKL
Packaging
Dostępny również w rozmiarze 250 µg - zadzwoń w celu uzyskania informacji o cenie i dostępności oraz powołaj się na numer katalogowy 14-912M przy zamawianiu rozmiaru 250 µg.
Physical form
50mM Tris-HCl pH7.5, 300mM NaCl, 0.1mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270mM sacharoza, 1mM benzamidyna, 0.2mM PMSF, 0.1% 2-merkaptoetanol. Roztwór zamrożony.
Glutathione agarose affinity chromatography
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -70°C. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę przed zdjęciem korka.
Szybko rozmrozić fiolkę pod zimną wodą i natychmiast umieścić w lodzie. Pobrać niewykorzystany materiał do schłodzonych probówek mikrowirówkowych i natychmiast zamrozić fiolki w ciekłym azocie przed ponownym przechowywaniem w temperaturze -70°C.
Analysis Note
Routinely evaluated by phosphorylation of casein.
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABF17-ISAB1300113SAB5700651
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
-
biological source
human
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100, indirect ELISA: 1:1000, western blot: 1:100-1:500
technique(s)
immunofluorescence: 1:50-1:100, immunohistochemistry: 1:50-1:100, western blot: 1:500-1:2000
mol wt
Mw 62 kDa
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
47, 55, 56
UniProt accession no.
P36897, Q64729 (mouse)
UniProt accession no.
P36897
UniProt accession no.
P36897
UniProt accession no.
P36897
Gene Information
human ... TGFBR1(7046)
Gene Information
human ... TGFBR1(7046)
Gene Information
human ... TGFBR1(7046)
Gene Information
human ... TGFBR1(7046)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
"Recognizing both the tremendous opportunities and the challenges facing cancer research, we are dedicated to developing and refining tools and technologies for the study of cancer. With our comprehensive portfolio, including the Upstate®, Chemicon®, and Calbiochem® brands of reagents and antibodies, researchers can count on dependable, high quality solutions for analyzing all the hallmarks of cancer."
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
14-91204053252375163
14-912M04053252375149