Przejdź do
149101-M
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid
≥98% (TLC), crystalline solid, NMDA agonist, Calbiochem
Synonim(y):
ACPC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mg
Przewidywany termin wysyłki17 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
577,00 zł
1 g
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.10
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
crystalline solid
Storage condition:
OK to freeze
577,00 zł
Przewidywany termin wysyłki17 lipca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Kwas 1-aminocyklopropano-1-karboksylowy, An agonist for the glycine modulatory site of the N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor complex.
Quality Segment
description
RTECS - GZ1110000
assay
≥98% (TLC)
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
solubility
water: 40 mg/mL
storage temp.
10-30°C
SMILES string
[N+H3]C1(CC1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C4H7NO2/c5-4(1-2-4)3(6)7/h1-2,5H2,(H,6,7)
InChI key
PAJPWUMXBYXFCZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Agonista modulującego miejsca glicynowego kompleksu receptora N-metylo-D-asparaginianu (NMDA). Naśladuje wpływ glicyny na kanał jonowy receptora NMDA i blokuje wiązanie 3H-glicynyz błoną przodomózgowia szczura (IC50 = 38 nM). Blokuje indukowane przez NMDA uwalnianie kwasu arachidonowego (IC50 = 131 µM) w komórkach ziarnistych móżdżku. Zmniejsza indukowaną przez NMDA śmierć komórek w neuronach hipokampa.
Silny i selektywny ligand dla modulującego miejsca glicyny w kompleksie receptora N-metylo-D-asparaginianu (NMDA). Blokuje wiązanie 3H-glicynyz błonami przodomózgowia szczura (IC50 = 38 nM).
Biochem/physiol Actions
Docelowe IC50: 38 nM w blokowaniu wiązania 3H-glicyny z błoną przodomózgowia szczura; 131 µM w blokowaniu indukowanego przez NMDA uwalniania kwasu arachidonowego; 131 µM w komórkach ziarnistych móżdżku.
Główny cel
Miejsce modulujące glicynę kompleksu receptora N-metylo-D-asparaginianu (NMDA)
Preparation Note
Może wymagać podgrzania i sonikacji w celu osiągnięcia całkowitej solubilizacji.
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 1 miesiąca w temperaturze -20°C.
Other Notes
Viu, E., et al. 1998. J. Pharm. Exp. Ther.285, 527.
Zapata, A., et al. 1996. NeuroReport7, 397.
Kolesnikov, Y.A., et al. 1994. Life Sci. 55, 1393.
Rottmann, W.H., et al. 1991. J. Mol. Biol.222, 937.
Marvizon, J.C., et al. 1989. J. Neurochem.52, 992.
Nadler, V., et al. 1988. Eur. J. Pharmacol.157, 115.
Adams, D.O., and Yang, S.F. 1979. Proc. Natl. Acad. Sci. USA76, 170.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Drażniący (B)
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Glutamate is an excitatory neurotransmitter found in the synaptic vesicles of glutamatergic synapses. The post-synaptic neurons in these synapses contain ionotropic and metabotropic glutamate receptors. Glutamate binds to AMPA (α-amino-3-hydroxy-5- methylisoxazole-4-propionic acid) subtype glutamate receptors, leading to sodium influx into the post-synaptic cell and resulting in neuronal excitability and synaptic transmission. The NMDA (N-methyl-d-aspartate) subtype glutamate receptors, on the other hand, regulate synaptic plasticity, and can influence learning and memory. The metabotropic g-protein coupled mGluRs modulate downstream calcium signaling pathways and indirectly influence the synapse’s excitability. The synaptic architecture includes intracellular scaffolding proteins (PSD-95, GRIP), intercellular cell adhesion molecules (NCAMs, N-Cadherins), and a variety of signaling proteins (CaMKII/PKA, PP1/PP2B). Processes critical for synaptic transmission and plasticity are influenced by these molecules and their interactions. When the function of these molecules is disrupted, it leads to synaptic dysfunction and degeneration, and can contribute to dementia as seen in Alzheimer’s disease.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
149101-1GM07790788059590
149101-250MG-M04055977207521