Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2730,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Form:
liquid
Assay:
~95% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Mol wt:
Mw 72 kDa
2730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human
Quality Segment
assay
~95% (SDS-PAGE)
form
liquid
shelf life
1 yr
mol wt
Mw 72 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
concentration
0.5 mg/mL
technique(s)
activity assay: suitable
solubility
water: soluble
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... TP53(120407068)
General description
Obszar badań: Apoptoza
N-końcowe, znakowane GST, rekombinowane ludzkie białko P53 pełnej długości, wyrażane w E. coli. Oczyszczone przy użyciu chromatografii agarozowej z glutationem. Źródło produktu: Pełnej długości ludzkie białko p53, wyrażane w e. coli. Białko p53 jest kodowane przez gen supresorowy guza TP53 zmapowany na chromosomie 17.
N-końcowe, znakowane GST, rekombinowane ludzkie białko P53 pełnej długości, wyrażane w E. coli. Oczyszczone przy użyciu chromatografii agarozowej z glutationem. Źródło produktu: Pełnej długości ludzkie białko p53, wyrażane w e. coli. Białko p53 jest kodowane przez gen supresorowy guza TP53 zmapowany na chromosomie 17.
Biochem/physiol Actions
W komórce białko p53 wiąże się z DNA, prowadząc do aktywacji innego genu, który wytwarza białko p21. Białko to oddziałuje z białkiem stymulującym podziały komórkowe (cdk2), uniemożliwiając komórce przejście do kolejnego etapu podziału komórkowego. Mutacja w białku p53 prowadzi do niekontrolowanego podziału komórek, co skutkuje powstawaniem nowotworów. Sugeruje się, że białko p53 hamuje zmiany fenotypowe i genomowe związane z rozwojem raka poprzez skomplikowaną interakcję z różnymi szlakami sygnalizacyjnymi, w tym podział komórek, utrzymanie stabilności genomu, apoptozę, autofagię, odpowiedź immunologiczną i regulację mikrośrodowiska guza.
Physical form
Glutathione agarose chromatography
Recombinant protein in buffer containing 20 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM KCl, 5mM glutathione, 0.5 mM EDTA, 0.5 mM DTT, 1 mM PMSF containing 20% glycerol.
Preparation Note
1 year at -20°C
Analysis Note
Routinely evaluated by SDS-PAGE and Coomassie Stain
Other Notes
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) activity assay: suitable | technique(s) - | technique(s) activity assay: suitable | technique(s) immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable |
| assay ~95% (SDS-PAGE) | assay - | assay - | assay - |
| biological source human | biological source human | biological source bovine | biological source rabbit |
| concentration 0.5 mg/mL | concentration - | concentration 1 mg/mL | concentration - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| mol wt Mw 72 kDa | mol wt - | mol wt Mw ~47 kDa | mol wt - |
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 14-865 | 04053252516108 |