Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 μg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1990,00 zł | |
| 250 μg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 16 070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1990,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
biological source
mouse
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
mol wt
Mw 129 kDa (p110α; H1047R), Mw 83.6 kDa (p85α)
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
Gene Information
mouse ... PIK3CA(18706)
General description
Application
Inflammation & Immunology
Biochem/physiol Actions
Packaging
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information mouse ... PIK3CA(18706) | Gene Information human ... PIK3CA(5290) | Gene Information human ... PIK3CA(5290) | Gene Information mouse ... PIK3CA(18706) |
| technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) - | technique(s) activity assay: suitable (kinase) |
| biological source mouse | biological source human | biological source human | biological source mouse |
| recombinant expressed in baculovirus infected Sf21 cells | recombinant expressed in Sf21 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf21 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf21 cells |
| mol wt Mw 129 kDa (p110α; H1047R), Mw 83.6 kDa (p85α) | mol wt Mw 125.3 kDa (p110α; E545K), Mw 83.7 kDa (p85α) | mol wt Mw 125 kDa (p110α(H1047R)), Mw 84 kDa (p85α) | mol wt Mw 129 kDa (p110α), Mw 83.6 kDa (p85α) |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. P26450 (mouse), P27986, P42336 / P27986;P42337 / P26450 (mouse), P42336, P42337 (mouse), U79143 | UniProt accession no. |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 14-787 | 04053252475931 |
| 14-787M | 04053252734182 |