Przejdź do
1.46817
IsoBag® TSA LT Contact+
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7780,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106231
Sterility:
sterile; γ-irradiated
7780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
sterile; γ-irradiated
Quality Segment
form
plate
manufacturer/tradename
IsoBag®
application(s)
pharmaceutical
compatibility
for use with Surface monitoring
General description
Worek IsoBag® TSA LT contact+ jest przeznaczony do szybkiego i wygodnego przenoszenia pożywek do monitorowania powierzchni do izolatorów lub systemów RABS zawierających porty Getinge La Calhène DPTE Alpha o średnicy 190 mm.
Application
Monitorowanie środowiska izolatorów (monitorowanie powierzchni). Wykrywanie grzybów i bakterii
Legal Information
ISOBAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
146817010004054839962660