Przejdź do
1.46613
Bulion peptonowy z chlorkiem sodu
bottle capacity 250 mL, bottle filling volume 250 mL, closure type, Blue screw cap with 3 loci, pack of 6 bottles
Synonim(y):
Bulion Nacl, Bulion peptonowy, Roztwór peptonu z chlorkiem sodu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352201
Bottle capacity:
250 mL
Bottle filling volume:
250 mL
Feature:
closure type Blue screw cap with 3 loci, ready-to-use
Agency:
EP 2.6.13, JP 5.02, USP 62
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
material
glass bottle
agency
EP 2.6.13, JP 5.02, USP 62
sterility
sterile; autoclaved (tested for 7 days at 30-35°C)
form
liquid
shelf life
180 days
feature
closure type Blue screw cap with 3 loci, ready-to-use
composition
NaCl, 8.5 g , Peptone, 1 g
packaging
pack of 6 × 250 mL each, pack of 6 bottles
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
bottle capacity
250 mL
bottle filling volume
250 mL
pH range
6.9-7.3
application(s)
bioburden testing
pharmaceutical
storage temp.
2-25°C
suitability
nonselective for
General description
Bulion peptonowy z chlorkiem sodu został zaprojektowany jako ogólny rozcieńczalnik stosowany do badania mikrobiologicznego niesterylnych produktów farmaceutycznych. Niskie stężenie peptonu utrzymuje żywotność bez promowania wzrostu. Obecność chlorku sodu utrzymuje równowagę osmotyczną pożywki i zapewnia integralność komórek.
Neutralny zakres pH jest optymalny dla żywotności obecnych mikroorganizmów. Pożywka ma na celu maksymalne odzyskanie mikroorganizmów obecnych w badanej próbce.
Application
Bulion peptonowy z chlorkiem sodu jest stosowany jako ochronny i izotoniczny rozcieńczalnik do różnych mikrobiologicznych metod testowych. Pożywka służy do utrzymania żywotności mikroorganizmów obecnych w badanej próbce.
Other Notes
Production will take place at Millipore SAS in Molsheim, France. Deliveries will be executed in accordance with the terms and conditions of MLS RTU GmbH. A minimum order quantity is required to process the order. Once the order is placed and confirmed, Merck will ensure product delivery within a maximum timeframe of 10 to 12 weeks. The terms and conditions of Merck KGaA apply to both Millipore SAS and MLS RTU GmbH and can be accessed through the following link: Standard Terms & Conditions
This medium can be modified and/or supplemented based on the required performance criteria.
Disclaimer
This item is created at the customer′s request as a customized product and will not be developed or qualified in accordance with the Merck Product Development Process.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.463271.466981.46407
packaging
pack of 6 × 250 mL each, pack of 6 bottles
packaging
pack of -100 tubes
packaging
pack of 6 × 500 mL each, pack of 6 bottles
packaging
pack of 6 bottles
bottle capacity
250 mL
bottle capacity
-
bottle capacity
500 mL
bottle capacity
275 mL
bottle filling volume
250 mL
bottle filling volume
-
bottle filling volume
500 mL
bottle filling volume
90 mL
feature
closure type Blue screw cap with 3 loci, ready-to-use
feature
closure type Blue scew cap with 2 loci, ready-to-use
feature
closure type Red screw cap with 3 loci, ready-to-use
feature
closure type White screw cap for wide neck, ready-to-use
form
liquid
form
liquid (ready-to-use)
form
liquid
form
liquid
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bulion peptonowy z chlorkiem sodu
wgk
nwg